Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł 207,75 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł 311,25 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
mp
139-141 °C, 140-144 °C (lit.)
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 99% | assay 99% | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear |
| form solid | form solid | form - | form crystals |
| mp 139-141 °C, 140-144 °C (lit.) | mp 140-144 °C (lit.) | mp 177 °C (dec.) (lit.) | mp 62-65 °C (lit.), 63-67 °C |
| grade puriss. | grade - | grade - | grade purum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?