Przejdź do
860417
Salicylamide
99%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-609-3
Beilstein/REAXYS Number:
742439
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
140-144 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
General description
Salicylamide is used as a starting material for synthesizing substituted salicylamides through acylation reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
842301608000PHR1449
Salicylamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1608000
Salicylamide
description
99%
description
puriss., ≥99.0% (T)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
99%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
140-144 °C (lit.)
mp
140-144 °C (lit.), 139-141 °C
mp
140-144 °C (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylamide
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review