Merck
78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-278-7
Beilstein/REAXYS Number:
606718
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
bp
84 °C/0.1 mmHg
mp
62-65 °C (lit.), 63-67 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
carboxylic acid, ketone, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylglyoxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)