Przejdź do
83400
D-(+)-Raffinose pentahydrate
≥99.0%, suitable for microbiology, Microbiological media component
Synonim(y):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1-6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside pentahydrate, Melitose, Melitriose, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.51
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-146-9
Beilstein/REAXYS Number:
99541
MDL number:
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +105±2°, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
78-80 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
General description
Raffinose is a natural trisaccharide composed of glucose, galactose, and fructose. It is a water-soluble oligosaccharide, most commonly present in legumes but also in sugar beets and remains during the process in the molasse. It is primarily used as a carbon source in the cultivation of yeast but also has certain cell proliferative and anti-oxidative properties that can prove useful in culture media. Raffinose is used by beneficial probiotic bacteria and an essential component of certain cryoprotectant solutions.
Application
D-(+)-Raffinose pentahydrate can be used as a carbon source for the cultivation of yeast
It is used by beneficial probiotic bacteria like Bifidobacteria and Lactobacilli but could be used as well for differentiation and identification of Escherichia coli, Enterococcus faecium and Streptococcus pneumoniae.
It can also be used in certain cryoprotectant solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R0514R7630R0250
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.2%, Mg: ≤0.002%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Raffinose pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
83400-100G04061833005668
83400-25G04061835571901