Przejdź do
R0250
D-(+)-Raffinose pentahydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6330,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 180,00 zł
9503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-146-9
Beilstein/REAXYS Number:
99541
MDL number:
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (Gossypium hirsutum L./Cotton)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Biochem/physiol Actions
Raffinose is a trisaccharide composed of galactose, fructose, and glucose. Raffinose is hydrolysed to D-galactose and sucrose by D-galactosidase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R76309506883400
description
≥98.0% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
analytical standard
description
≥99.0%, suitable for microbiology, Microbiological media component
biological source
plant (Gossypium hirsutum L./Cotton)
biological source
cotton seeds
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Raffinose pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?