Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł 193,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,50 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 25%product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +104 to +106°
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.02% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.3%
color
white
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.2%, Mg: ≤0.002%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% |
| solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioReagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Raffinose pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?