Przejdź do
8.20894
Nitrometan
for synthesis
Synonim(y):
Mononitrometan, Nitrocarbol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
170,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
UNSPSC Code:
12352102
EC Index Number:
200-876-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101.2 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
36.4 hPa ( 20 °C)
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
36.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
940 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.3-63.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
bp
101.2 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
transition temp
flash point 35.6 °C
solubility
105 g/L
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
functional group
nitro
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36055473478230731
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98% (GC)
assay
≥95%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0%
solubility
105 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrometan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820894100004022536468884
820894025004022536468877