Przejdź do
360554
Nitromethane
ACS reagent, ≥95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-876-6
Beilstein/REAXYS Number:
1698205
MDL number:
Assay:
≥95%
Grade:
ACS reagent
Bp:
101.2 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95%
form
liquid
autoignition temp.
784 °F
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.05% water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
clear for appearance
SMILES string
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitromethane is an aliphatic nitro compound that is commonly used as a solvent for chemical processing and analysis.
Our premium ACS solvents are ideal for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning. They meet or exceed the rigorous standards of the American Chemical Society (ACS), ensuring high-quality results for your research needs.
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
Nitromethane can be used as a solvent in the:
  • FeCl3-catalyzed Friedel-Crafts alkylation of indoles with alcohols.
  • Cobalt-catalyzed dehydration of aldoximes to nitriles.
  • Chemoselective oxidation of alcohols to carbonyl compounds.
  • Gold-catalyzed hydroarylation of aryl-substituted alkynes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23073173478270423
description
ACS reagent, ≥95%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC)
description
suitable for HPLC, ≥96%
assay
≥95%
assay
≥99.0%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥96%
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
HPLC grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
refractive index
n20/D 1.382
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitromethane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-52-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?