Merck
230731
Sigma-Aldrich
Nitromethane
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Nitrocarbol
Wybierz wielkość
25 ML
284,00 zł
100 ML
871,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
284,00 zł
100 ML
871,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1698205
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
101.2 °C (lit.)
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
784 °F
granice wybuchowości
7.3 %, 33 °F
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Klucz InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nitromethane (CH3NO2) is the simplest nitro organic compound used for a wide range of applications, including as polar solvents to racing fuel. It serves as a solvent for organic chemistry and as a valuable building block for various useful compounds like nitroalkanes, β-nitroalcohols, nitroalkenes, carbonyl compounds, amines, and heterocycles. In industry, nitromethane can be used to stabilize halogenated hydrocarbons.
Zastosowanie
Nitromethane can be used:
  • As a reagent in the synthesis of 3-nitroindoles by arylation with N-(2-bromoaryl) imidates using palladium catalyst.
  • As a cyanating reagent for the synthesis of thiocyanates in presence of base (KOAc) and iodine.
  • In the preparation of cobalt cage complexes from polyamines and formaldehyde.
  • As a solvent in the preparation of β-substituted γ-nitroaldehydes by enantioselective cross-coupling of β-arylated or γ,δ-unsaturated aldehydes using oxidizing agent DDQ (2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone) and catalyst diphenylprolinol silyl ether.
Cechy i korzyści
Nitromethane as high energy monopropellant exhibits
  • Low toxicity.
  • High specific impulse.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Wenguo Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(4), 771-777 (2012-02-10)
Through the cleavage of the C-C bond, the first catalytic tandem conjugate addition-elimination reaction of Morita-Baylis-Hillman C adducts has been presented. Various S(N)2'-like C-, S-, and P-allylic compounds could be obtained with exclusive E configuration in good to excellent yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)