Przejdź do
81619
Ectoine
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
UNSPSC Code:
24112111
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
431-910-1
Beilstein/REAXYS Number:
7288977
MDL number:
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
142.16 g/mol
storage condition
dry at room temperature
color
white
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
SMILES string
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
General description
Ectoine, also known as 4,5,6-tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, is a zwitterionic amino acid derivative that is a compatible osmoprotectant solute produced in certain aerobic, chemoheterotrophic, and halophilic bacteria to protect against osmotic stress, radiation, and other unfavorable environmental conditions.[1]
Application
The practical applications of ectoine include enzyme stabilization, anti-inflammatory treatment, neurodegenerative disease prevention, and other therapeutic applications.[1]
Biochem/physiol Actions
Ectoine works as an enzyme stabilizer by maintaining hydration and reducing enzyme denaturation due to temperature changes. It also increases the stability of double-stranded DNA at high temperatures.[1]
Other Notes
Stabilizer for enzymes and biological macromolecules
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70709E227102380595
Ectoine primary reference standard
02380595
Ectoine
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥-98.0% (HPLC)
assay
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mol wt
142.16 g/mol
mol wt
-
mol wt
142.16
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ectoine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81619-10G-F04061832997810
81619-1G-F04061832997827
81619-100G-F04061833646892
Questions
  1. Is your ectoine for cosmetic use?
    1 answer
    1. This product is intended for laboratory research use. The material is not suitable for cosmetic applications. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.