Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
EC Number:
431-910-1
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
7288977
MDL number:
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
application(s)
food and beverages
SMILES string
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description primary reference standard | description osmoprotectant | description ≥95.0% (HPLC) | description natural, ≥95%, FG |
| grade primary reference standard | grade - | grade - | grade FG, Halal, Kosher, Fragrance grade, natural |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ectoine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?