Przejdź do
70709
Hydroxyectoine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(4S,5S)-5-Hydroxy-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, THP(A)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
24112111
MDL number:
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
SMILES string
CC1=N[C@@H]([C@@H](O)CN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O3/c1-3-7-2-4(9)5(8-3)6(10)11/h4-5,9H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,10,11)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
KIIBBJKLKFTNQO-WHFBIAKZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81619E227102380595
Ectoine primary reference standard
02380595
Ectoine
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥-98.0% (HPLC)
assay
-
Other Notes
Stabilizer for enzymes and biological macromolecules
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Chuan Chen et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 128(3), 332-336 (2019-04-03)
Hydroxyectoine, an ectoine derivative, is the most common compatible solute in halophilic microorganisms for resisting harsh environments. Compatible solutes can be utilized in fields such as cosmetics, medicine, and biochemistry. Moderately halophilic microorganisms produce much less hydroxyectoine as compared with
S Cantera et al.
Bioresource technology, 267, 401-407 (2018-07-22)
This study constitutes the first-proof-of-concept of a methane biorefinery based on the multi-production of high profit margin substances (ectoine, hydroxyectoine, polyhydroxyalkanoates (PHAs) and exopolysaccharides (EPS)) using methane as the sole carbon and energy source. Two bubble column bioreactors were operated
Klaus Reuter et al.
PloS one, 5(5), e10647-e10647 (2010-05-26)
As a response to high osmolality, many microorganisms synthesize various types of compatible solutes. These organic osmolytes aid in offsetting the detrimental effects of low water activity on cell physiology. One of these compatible solutes is ectoine. A sub-group of
Annika C Mosier et al.
mBio, 4(2), e00484-e00412 (2013-03-14)
Microorganisms grow under a remarkable range of extreme conditions. Environmental transcriptomic and proteomic studies have highlighted metabolic pathways active in extremophilic communities. However, metabolites directly linked to their physiology are less well defined because metabolomics methods lag behind other omics
Cuixia Guo et al.
Analytical biochemistry, 548, 109-114 (2018-03-03)
The Fe(II)/2-oxoglutarate-dependent dioxygenases (2-OGDs) catalyze the oxidation of substrates ranging from small molecules to large biomolecules with concomitant oxidation of co-substrate (2-oxoglutarate) into succinate. In the present study, we reported a coupled colorimetric assay that can be generally applied to
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70709-1G-F04061832842974
70709-10G-F04061833646786
Questions
  1. what is Hydroxyectoine used for? can i use it stabilize multiple antibodies in a dry format with polyols
    1 answer
    1. Hydroxyectoin is an ectoine used by many halophilic microorganisms to protect themselves against the extreme salt and temperature conditions in their natural environment. Ectoines have been shown to stabilize proteins, nucleic acids, membranes, and cells. They do not interfere with enzymatic and binding reactions and are highly compatible with cell metabolism.
      Please see the datasheet below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/398/586/70709dat.pdf
      Please see the link below to review a publication that may be helpful.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301462214001409
      https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00395
      https://www.sigmaaldrich.com/search/70709?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=70709&type=citation_search