Przejdź do
81501
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 50,000
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~54000, Mp ~56900, Mw ~55900
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.03
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(methyl methacrylate) is a material which can be used in the fabrication of micro-fluid chips.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
814890355881503
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)