Przejdź do
03558
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, 2,480,000
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~2140000, Mp ~2740000, Mw ~2480000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.16
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(methyl methacrylate) is a material, which can be used in the fabrication of micro-fluid chips. It can also find applications in nano-transfer printing, since it can act like a macroscopic mediator in order to handle nanoscale building blocks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8150181489200336
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: insoluble
solubility
H2O: insoluble
solubility
H2O: insoluble
solubility
dichloromethane: 25 mg/mL, clear to hazy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mol wt
Mn ~2140000, Mw ~2480000, Mp ~2740000
mol wt
Mn ~54000, Mp ~56900, Mw ~55900
mol wt
Mn ~1730, Mp ~1960, Mw ~1900
mol wt
average Mw ~15,000 by GPC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Creation of nanostructures with poly (methyl methacrylate)-mediated nanotransfer printing
Jiao L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130, 12612-12613 (2008)
Development and spectral characterization of poly (methyl methacrylate)/hydroxyapatite composite for biomedical applications
Chen Y, et al.
Development and spectral characterization of poly (methyl methacrylate)/hydroxyapatite composite for biomedical applications, 18(1), 41-45 (2004)
Bo Chen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 140(3), 203-209 (2009-05-26)
Water-soluble polymers for the delivery of chemotherapeutic drugs passively target solid tumors as a consequence of reduced renal clearance and the enhanced permeation and retention (EPR) effect. Elimination of the polymers in the kidney occurs due to filtration through biological
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
323373-1G04061826708538
807110000504022536394091
807110850004027269278281
807110000104022536394084
807110005004027269990916
76050-1G04061832917931
520659-100G04061833301487
921033-1G04065266624779
919853-250MG04065265579353
921033-25G04065266624786
921033-5G04065266624793
520659-25G04061832546995
205885-100G04061833301425
283606-50ML04061826245927
807110001004022536394107
14814-10G04061833472699
76050-25G04061835555482
76050-5G04061832917962
520659-5G04061832547008
919853-1G04065265579346