Przejdź do
81489
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 2,000
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~1730, Mp ~1960, Mw ~1900
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.10
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(methyl methacrylate) is a rigid and transparent type of polymer material. It is obtained via polymerization of methyl methacrylate monomer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8151281503370037
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biomechanics and Biomaterials in Orthopedics (2004)
Plastics Materials (1999)
Distortions of iris and anterior lens capsule OCT images by ICRS.
Hosik Hwang et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 29(3), 155-156 (2013-03-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81489-500MG04061832879536
Questions
  1. What are the alpha- and omega-ends of this PMMA?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no information on the alpha and omega ends for the product.