Przejdź do
81330
Poly(methylhydrosiloxane)
greener alternative
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Synonim(y):
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
712,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.398
viscosity
15-40 mPa.s(20 °C)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI key
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign reducing agent and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Other Notes
Reducing agent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
176206433497434450
viscosity
15-40 mPa.s(20 °C)
viscosity
12-45 cSt
viscosity
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
viscosity
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
refractive index
n20/D 1.398
refractive index
n20/D 1.398
refractive index
n20/D 1.4742
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
399.2 °F - closed cup
flash_point_c
204 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81330-500ML04061838148247
81330-100ML04061832996417
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the percentage of Hydrogen in Poly(methylhydrosiloxane). Linear Formula: (CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3 CAS Number: 63148-57-2 MDL number: MFCD00084478 UNSPSC Code: 12162002 PubChem Substance ID: 24887755 NACRES: NA.23
    1 answer
    1. The polymer is long enough (average Mn of 1,700-3,200) that the percent of hydrogen can be estimated just using the [–Si(CH3​)(H)O–] unit, and that estimated percentage would be 6.71% (4.032/60.127).
      Helpful?
  2. Is additional curing (cross-linking) chemical needed for product 81330, Poly(methylhydrosiloxane)?
    1 answer
    1. product 81330 does not cross-link on its own at temperatures below 200°C. It requires a curing agent, with the most common options being basic materials such as amines, metal oxides, and metal hydroxides. However, caution is advised during the cross-linking process, as too rapid a cross-link can lead to rapid hydrogen gas evolution, which is highly flammable. This risk can be mitigated by using a lower dosing of the base or a weaker basic material.