Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł |
Informacje o tej pozycji
497,00 zł
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution), degree of polymerization ~34
feature
hydrophobic
composition
isocyanate, ~3.6 wt. %
hardness
80 (Shore A, reacted with MOCA)
impurities
<0.1% residual TDI
refractive index
n20/D 1.4742
viscosity
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O)CO.Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI key
SKQGWWNTEKONHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
Physical form
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?