Merck
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Synonim(y):
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
Wybierz wielkość
1 L
413,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
413,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
skład
styrene, 64 wt. % (dry basis)
stężenie
38 % emulsion in H2O
wielkość cząstki
<0.5 μm
pH
2-5
lepkość
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
Klucz InChI
ADNXYZUJPHVRPJ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)