Przejdź do
81210
Poly(ethylene glycol)
greener alternative
average Mw 1,500
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mw 1,500
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mw 1,500
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
45-50 °C
transition temp
Tm 45-50 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer and is available in different molecular weights. It helps in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG and dextran together result in aqueous polymer two phase system, required for the purification of biological materials. PEG also interacts with cell membrane, thereby resulting in cell fusion.
Application
Poly(ethylene glycol) has been used for histological, histochemical and immunohistochemical evaluation of in vitro cultured beads. It has been used for the fusion of cells.
Other Notes
Molecular weight range: 1,400-1,600
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37300120237181260
form
solid
form
flakes
form
viscous liquid
form
flakes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mol wt
average Mw 1,500
mol wt
average Mn 4,400-4,800, average Mn 4,600
mol wt
Mn 285-315, average Mn 300
mol wt
Mn 5,000-7,000, average Mn 6,000
mp
45-50 °C
mp
57-61 °C (lit.)
mp
−15-−8 °C (lit.)
mp
60-63 °C
transition temp
Tm 45-50 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
DC-SIGN (CD209) expression is IL-4 dependent and is negatively regulated by IFN, TGF-beta, and anti-inflammatory agents.
Relloso M et al.
Journal of Immunology, 168, 2634-2634 (2002)
Chondrogenesis of human mesenchymal stem cells encapsulated in alginate beads.
Ma HL et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 64, 273-273 (2003)
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49, 6288-6308 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81210-1KG04061832996097
81210-5KG04061833459911
81210-500G04061832996103