81260
Poly(ethylene glycol)
average Mn 6,000, hydroxyl
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Polecane produkty
product name
Poly(ethylene glycol), average Mn 6,000
Postać
flakes
masa cząsteczkowa
Mn 5,000-7,000
average Mn 6,000
pH
4.5-7.5
mp
60-63 °C
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
hydroxyl
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Photopolymerized PEG hydrogels have emerging applications in the fabrication of bioactive and immunoisolating barriers for encapsulation of cells.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1