Merck
373001
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)
average Mn 4,600, hydroxyl
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
250 G
407,00 zł
1 KG
600,00 zł
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
407,00 zł
1 KG
600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mn 4,600
Formularz
flakes
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 4,400-4,800
average Mn 4,600
lepkość
180 cSt(210 °F)
mp
57-61 °C (lit.)
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
hydroxyl
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a biocompatible water soluble poly(ether) with low toxicity. It is majorly used as a biopolymer for the surface modification of biomaterials. Its properties include hydrophilicity and non-immunogenicity.[1][2]
Zastosowanie
PEG can be used in the formation of polymeric hydrogels for the formation of biomedical applications. [1][2][3][4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Morphology of Photopolymerized End-linked Poly(ethylene glycol) Hydrogels by Small Angle X-ray Scattering
Waters DJ, et al.
Macromolecules, 43(16), 6861-6861 (2010)
Bacterial adhesion is affected by the thickness and stiffness of poly (ethylene glycol) hydrogels
Kolewe KW, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(3), 2275-2281 (2018)
Biomedical hydrogels
Burdick JA, et al.
Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 33(5), 107-115 (2005)
Nano-magnetic particles used in biomedicine: Core and coating materials
Karimi Z, et al.
Materials Science and Engineering Technology, 33(5), 2465-2475 (2013)
Idalis Villanueva et al.
Acta biomaterialia, 5(8), 2832-2846 (2009-06-11)
The pericellular matrix (PCM) surrounding chondrocytes is thought to play an important role in transmitting biochemical and biomechanical signals to the cells, which regulates many cellular functions including tissue homeostasis. To better understand chondrocytes interactions with their PCM, three-dimensional poly(ethylene