Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NB.21
MDL number:
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC), 90.0-105.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - |
| assay ≥95.0% (GC), 90.0-105.0% (T) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay 97% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?