Merck
109878
Sigma-Aldrich
2-Methylvaleric acid
98%
Synonim(y):
(±)-2-Methylvaleric acid, 2-Methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
100 ML
221,90 zł
221,90 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
221,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1720658
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021337
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
221,90 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methylpentanoic acid (2-Methylvaleric acid) was used as an internal standard for gas chromatographic analysis of microbial end products[1].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J W Mayhew et al.
Applied and environmental microbiology, 33(4), 1002-1003 (1977-04-01)
2-Methylpentanoic acid and benzoic acid are suggested for use as routine internal standards for gas chromatographic analysis of microbial end products.
Z Suarez de Mata et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 285(1), 158-165 (1991-02-15)
The condensation of two propionyl-CoA units or a propionyl-CoA with acetyl-CoA is required for the synthesis of 2-methylvalerate or 2-methylbutyrate, respectively, two of the major fermentation products of Ascaris anaerobic muscle metabolism. An enzyme that preferentially catalyzes the condensation of
Xiaoqing Cai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(12), 3831-3844 (2011-05-27)
Previous studies have indicated that the methylvalerate subunit of bleomycin (BLM) plays an important role in facilitating DNA cleavage by BLM and deglycoBLM. Eleven methylvalerate analogues have been synthesized and incorporated into deglycoBLM congeners by the use of solid-phase synthesis.
R Komuniecki et al.
The Journal of parasitology, 67(6), 841-846 (1981-12-01)
Disrupted Ascaris mitochondria formed 2-methylbutyrate (2-MB) and 2-methylvalerate (2-MV) when incubated anaerobically with acetyl CoA, propionyl CoA and NADH. However, when mitochondrial membranes were removed by high speed centrifugation and the mitochondrial soluble fraction was incubated with the same substrates
Yu Meng et al.
Journal of bacteriology, 192(22), 5982-5990 (2010-09-21)
Short- and medium-chain acyl coenzyme A (acyl-CoA) synthetases catalyze the formation of acyl-CoA from an acyl substrate, ATP, and CoA. These enzymes catalyze mechanistically similar two-step reactions that proceed through an enzyme-bound acyl-AMP intermediate. Here we describe the characterization of