Przejdź do
78047
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
Synonim(y):
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
938114-1L04065271120808