Przejdź do
80010
Phthalic acid
≥99.5% (T), powder or crystals, puriss. p.a.
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
896,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-873-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
608199
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
powder or crystals
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phthalic acid, puriss. p.a., ≥99.5% (T)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.02% (as SO4)
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthalic acid (1,2-benzenedicarboxylic acid) is an aromatic dicarboxylic acid. On heating, it undergoes dehydration to afford cyclic anhydride. It can be synthesized from phthalic anhydride.
Application
Phthalic acid may be used in the synthesis of benzoic acid. It may be used to constitute the mobile phase during hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometric (ESI-MS/MS) analysis of free amino acids (AAs) in human thyroid tissues.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402915P3930379255
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
assay
98%
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
-
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)