Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Angelicae Radix and Ligustici Rhizoma using high performance liquid chromatography with photodiode array detection (HPLC-PDA) followed by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) and capillary electrophoresis (CE) analyses.
- Nigella sativa and Solanum nigrum using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 210-211 °C (dec.) (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 79255-100MG | 04061835561209 |