Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
Nazwa produktu
Phthalic acid, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
impurities
≤0.05% insolubles, ≤0.5% water
ign. residue
≤0.02%
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥99.5% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard | description reagent grade, 98% |
| assay ≥99.5% | assay - | assay ≥99.5% (GC), ≥99.5% (T) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form - | form - | form crystalline powder |
| mp 210-211 °C (dec.) (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) |
| cation traces heavy metals: ≤0.001%, Fe: ≤0.001% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.005% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?