Przejdź do
797979
Hexamethylenetetramine
anhydrous grade, ACS reagent grade, ≥99.0%, Redi-Dri, free-flowing, powder
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-905-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexamethylenetetramine, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
Redi-Dri
assay
≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
770 °F
ign. residue
≤0.1%
loss
≤2.0% loss on drying
color
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.hygroscopic Storage class (TRGS 510): Flammable solid hazardous materials.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
398160H113008.18712
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
soluble 895 g/L
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
797979-1KG04061832965819
797979-250G04061832971612
797979-500G04061822420731