Przejdź do
8.18712
Hexamethylenetetramine
for synthesis
Synonim(y):
Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (perchloric acid titration)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 250 °C
solubility
soluble 895 g/L
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrochemical detection of microplastics: Hexamethylenetetramine is utilized in a novel sensor design using chitosan and magnesium oxide for the electrochemical detection of microplastics, enhancing environmental monitoring capabilities (Noumani et al., 2024).
  • Novel methodologies in nanoparticle synthesis: Research details the use of hexamethylenetetramine in the preparation of monodisperse cerium oxide nanoparticles, demonstrating its utility in precise nanoparticle fabrication (Hastings et al., 2024).
  • Development in mesoporous materials: A study explores hexamethylenetetramine′s use in the self-assembly of ordered mesoporous nanofibers, contributing to advancements in materials science and engineering (Peng et al., 2023).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3981601.04343H11300
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
99%
solubility
soluble 895 g/L
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?