Przejdź do
398160
Hexamethylenetetramine
ACS reagent grade, ≥99.0%, solid
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zSchnelldorf Distribution
291,00 zł
250 g
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zSchnelldorf Distribution
378,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zSchnelldorf Distribution
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-905-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Assay:
≥99.0%
Form:
solid
291,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexamethylenetetramine, ACS reagent, ≥99.0%
Quality Segment
ligand
amine
grade
ACS reagent
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
770 °F
manufacturer/tradename
ECACC
ign. residue
≤0.1%
loss
≤2.0% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethylenetetramine (HMTA) is a water soluble, heterocyclic organic compound with a cage-like structure resembling adamantane. It is commonly used in treating urinary tract infection.
Application
Hexamethylenetetramine (HMTA) may be used as:
  • Raw material in the synthesis of blue emitting boron carbon oxynitride (BCNO) phosphors and Zinc oxide (ZnO) nanorods.
  • Catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-pyran derivatives.
  • Surfactant in the synthesis of HMTA capped transition metals doped ZnS nanoparticles.
  • Precipitant and template in the synthesis of Ni(OH)2.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H11300
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥99.0%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
form
solid
form
-
grade
ACS reagent
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?