Przejdź do
1535899
USP
Kwas ftalowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Phthalic acid, 1,2-Benzenedicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
608199
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluorescein
form
crystalline
manufacturer/tradename
USP
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
solubility
alcohol: soluble, water: partially soluble
density
1.59 g/cm3 at 15 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu ftalowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Fluorescein Injection
  • Fluoresceina sodowa
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000766P39303402915
Kwas ftalowy United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1535899
Kwas ftalowy
Phthalic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000766
Phthalic acid
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
form
crystalline
form
-
form
crystalline powder
form
powder or crystals
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
fluorescein
API family
fluorescein
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas ftalowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)