Przejdź do
792535
Malonic acid
anhydrous grade, 99%, ReagentPlus®, Redi-Dri, free-flowing, powder
Synonim(y):
Propanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-503-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751370
Assay:
99%
Form:
powder
Grade:
anhydrous
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Malonic acid, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
assay
99%
form
powder
quality
free-flowing
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An eminent approach towards next generation solvents for sustainable packaging and stability of enzymes: a comprehensive study of ionic liquid and deep eutectic solvent mixtures.: This study explores the potential of malonic acid in forming deep eutectic solvents, which are utilized for enzyme stabilization and sustainable packaging solutions. The comprehensive analysis demonstrates the effectiveness of these solvents in various applications, highlighting their eco-friendly nature (Fatima et al., 2024).
  • Black Rice Anthocyanins as An Effective Antioxidant of Inhibition of Oil Oxidative Based on Molecular Modification.: This research investigates the use of malonic acid derivatives in modifying black rice anthocyanins to enhance their antioxidant properties. The findings suggest significant improvements in the stability and efficacy of these antioxidants in preventing oil oxidation (Zhao et al., 2024).
  • Determination of trace chelating carboxylic acids in rice by green extraction combined with liquid chromatography-mass spectrometry analysis and its application in the evaluation of old and new rice.: The application of malonic acid in this study focuses on its use in green extraction methods for determining trace amounts of chelating carboxylic acids in rice. This method shows promise in evaluating the quality and age of rice samples (Kang et al., 2024).
  • Molecular marker identification, antioxidant, antinociceptive, and anti-inflammatory responsiveness of malonic acid capped silver nanoparticle.: This research highlights the multifunctional applications of malonic acid-capped silver nanoparticles. These nanoparticles exhibit strong antioxidant, antinociceptive, and anti-inflammatory properties, making them useful in various biomedical applications (Fatima et al., 2023).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1296279447792500
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
-
grade
anhydrous
assay
99%
assay
99%
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
chunks, granular, powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malonic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
792535-1KG04061832950945
792535-100G04061832747798
792535-2.5KG04061832950952
792535-500G04061832950969