Merck
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Kwas propanodiowy-2-13C
Wybierz wielkość
1 G
4379,50 zł
4379,50 zł
Cena katalogowa4610,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
4379,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH2(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4379,50 zł
Cena katalogowa4610,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
Klucz InChI
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)