Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3470,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
184,00 zł
Nazwa produktu
Malonic acid, ReagentPlus®, 99%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
0.002 hPa ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
chunks, granular, powder or crystals
bp
215 °C/18.66 hPa
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
density
1,6 g/cm3
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade anhydrous | grade synthesis grade | grade certified reference material, TraceCERT® |
| assay 99% | assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form chunks, powder or crystals, granular | form powder | form - | form - |
| solubility 1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| vapor pressure 0.002 hPa ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.002 hPa ( 25 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malonic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1296-2.5KG | 04061832750774 |
| M1296-100G | 04061834038061 |
| M1296-5KG | 04061834038092 |
| M1296-5G | 04061834038085 |
| M1296-500G | 04061834038078 |