Przejdź do
86868
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
≥99.0% (T), crystals
Synonim(y):
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.53
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599663
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Solubility:
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium bisulfate, puriss., ≥99.0% (T)
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
mp
169-173 °C
solubility
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium bisulfate, a quaternary ammonium salt, is a phase-transfer reagent.
Application
Tetrabutylammonium bisulfate may be employed in the following studies:
  • As a catalyst during the synthesis of β-amino alcohols and 1,2-diols.[1]
  • As a phase transfer catalyst for the synthesis of asymmetrical ethers.
  • To compose the mobile phase for use in high performance liquid chromatographic (HPLC) analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8685379178472453
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
liquid
solubility
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
mp
169-173 °C
mp
171-174 °C
mp
169-171 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium bisulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?