Przejdź do
78513
D-Mannitol
≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Synonim(y):
Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.9999% (metals basis)
form
powder
optical activity
[α]/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
mp
166-169 °C, 167-170 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤1000 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 μg/kg, fluoride (F-): ≤1000 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1000 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1000 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1000 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 μg/kg
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.01 mg/kg, B: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.05 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Ce: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cs: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Dy: ≤0.01 mg/kg, Er: ≤0.01 mg/kg, Eu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.05 mg/kg, Ga: ≤0.01 mg/kg, Gd: ≤0.01 mg/kg, Ge: ≤0.01 mg/kg, Hf: ≤0.01 mg/kg, Hg: ≤0.001 mg/kg, Ho: ≤0.01 mg/kg, In: ≤0.01 mg/kg, Ir: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, La: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Lu: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Nb: ≤0.01 mg/kg, Nd: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Os: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Pd: ≤0.01 mg/kg, Pr: ≤0.01 mg/kg, Pt: ≤0.01 mg/kg, Rb: ≤0.01 mg/kg, Re: ≤0.01 mg/kg, Rh: ≤0.01 mg/kg, Ru: ≤0.01 mg/kg, Sb: ≤0.01 mg/kg, Sc: ≤0.05 mg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Sm: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ta: ≤0.01 mg/kg, Tb: ≤0.01 mg/kg, Te: ≤0.01 mg/kg, Th: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.05 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg, Tm: ≤0.01 mg/kg, U: ≤0.01 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, W: ≤0.01 mg/kg, Y: ≤0.01 mg/kg, Yb: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.01 mg/kg, Zr: ≤0.01 mg/kg
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
D-Mannitol may be used as a reference standard in the determination of D-mannitol in confectioneries using high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.059836355917311
D-Mannitol ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-Mannitol
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.9999% (metals basis)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, B: ≤0.05 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Ce: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Er: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.05 mg/kg, Gd: ≤0.01 mg/kg, Hf: ≤0.01 mg/kg, Ho: ≤0.01 mg/kg, Ir: ≤0.01 mg/kg, La: ≤0.01 mg/kg, Lu: ≤0.01 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Nd: ≤0.01 mg/kg, Os: ≤0.01 mg/kg, Pd: ≤0.01 mg/kg, Pt: ≤0.01 mg/kg, Re: ≤0.01 mg/kg, Ru: ≤0.01 mg/kg, Sc: ≤0.05 mg/kg, Sm: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Tb: ≤0.01 mg/kg, Th: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg, U: ≤0.01 mg/kg, W: ≤0.01 mg/kg, Yb: ≤0.01 mg/kg, Zr: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.05 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Cs: ≤0.01 mg/kg, Eu: ≤0.01 mg/kg, Ge: ≤0.01 mg/kg, In: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pr: ≤0.01 mg/kg, Rh: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Ta: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Ga: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Nb: ≤0.01 mg/kg, Rb: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.01 mg/kg, Tm: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Hg: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Te: ≤0.01 mg/kg, Dy: ≤0.01 mg/kg, Sb: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg, Y: ≤0.01 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
mp
166-169 °C, 167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
166-168 °C, 167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
optical activity
[α]/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to Ph Eur
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Nojiri et al.
Journal of chromatography. A, 893(1), 195-200 (2000-10-24)
A method was developed for the determination of sugar alcohols, meso-erythritol, xylitol, D-glucitol, D-mannitol, maltitol and parachinit by high-performance liquid chromatography (HPLC). The sugar alcohols were converted into strong ultraviolet (UV)-absorbing derivatives with p-nitrobenzoyl chloride. HPLC was performed on a
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded
Heikki O Koskela et al.
Chest, 124(4), 1341-1349 (2003-10-14)
To compare the sensitivity and validity of mannitol, histamine, and cold air challenges to demonstrate the effect of inhaled corticosteroids (ICS) in asthma. A prospective study. Seventeen patients with recently diagnosed, steroid-naive asthma who fulfilled the diagnostic criteria of Finnish
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14482-1ML04061838735911
130591-100G04061837654855
78513-50G04061832946665