Przejdź do
63559
D-Mannitol
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to Ph Eur
impurities
insoluble matter, passes filter test, reducing sugars, complies, ≤0.0072% free acid (as CH3COOH)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
166-168 °C, 167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
application(s)
advanced drug delivery
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
D-Mannitol is used as an osmolyte and transport facilitator in a variety of biological in vivo and in vitro applications, such as improvement of blood-brain barrier transport and hyperosmolar therapy. D-Mannitol is used as a substrate to identify, differentiate and characterized enzymes such as mannitol dehydrogenase(s). D-Mannitol is used in identify mannitol metabolizing bacteria.
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Other Notes
Used in discontinuous gradient centrifugation for purification of plant protoplasts. Plasmolyticum that reversibly inhibits phenylalanine ammonia-lyase activity of protoplasts at concentrations exceeding 50 mM. Component of the liquid stationary phase in the GLC separation of nitroxylene and xylenol isomers.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9546M19021.05980
D-Mannitol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-Mannitol
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
213 g/L
form
powder
form
powder
form
powder
form
fine powder
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0072% free acid (as CH3COOH), reducing sugars, complies
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)