Przejdź do
80073
α-Hydroxymetoprolol
analytical standard
Synonim(y):
3-[4-(1-Hydroxy-2-methoxyethyl)phenoxy]-1-isopropylamino-2-propanol, 4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}-α-(methoxymethyl)-benzenemethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6571082
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
68-74 °C
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(C(O)COC)C=C1
InChI
1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3
InChI key
OFRYBPCSEMMZHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
779474054350787
Bisoprolol analytical standard
Supelco
50787
Bisoprolol
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)