Przejdź do
73120
4-Nitrobenzoyl chloride
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-517-4
Beilstein/REAXYS Number:
473192
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp
71-74 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChI key
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrobenzoyl chloride is a derivatization reagent. It reacts with L-glutamic acid undergoing methylation using formaldehyde, synthesizing N-(4-methylaminobenzoyl)glutaminic acid.
Application
4-Nitrobenzoyl chloride was used in separating polyhydric alcohols using HPLC. It was used in snythesizing cellulose benzotates by adding to cellulose/1-allyl-3-methylimidazolium chloride followed by characterization using FT-IF, 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy. It may be used in synthesizing 1-aryloxyacetyl-4-(4-nitrobenzoyl)-thiosemicarbazides under phase transfer catalysis and microwave irradiation with ammonium thiocyanate and aryloxyacetic acid hydrazides.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Derivatization of hydroxy groups for HPLC[1]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.06772112208140112
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
71-74 °C
mp
75 °C
mp
71-74 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
bp
155 °C/20 hPa
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
bp
-
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzoyl chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruben Vardanyan, Victor Hruby
Synthesis of Essential Drugs, 391-391 (2006)
Synthesis of cellulose benzoates under homogeneous conditions in an ionic liquid.
Zhang, Jinming, et al.
Cellulose, 16, 299-308 (2009)
F Nachtmann et al.
Journal of chromatography, 122, 293-303 (1976-07-07)
The separation and quantitative determination of digitalis glycosides by high performance liquid chromatography following derivatization with 4-nitrobenzoylchloride (4-NBC1) is described. The compounds of primary interest were the digitalis glycosides and aglycones of the pharmaceutically important A, B and C series
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73120-25G04061833415863
73120-100G04061833380017
73120-500G04061833439579