Przejdź do
8.06772
Chlorek 4-nitrobenzoilu
for synthesis
Synonim(y):
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(NO2)C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-517-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
155 °C/20 hPa
mp
75 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChI key
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.006468.00645222801
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
155 °C/20 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
crystals
form
crystals
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
mp
75 °C
mp
239-242 °C
mp
139-142 °C
mp
32-34 °C (lit.)
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek 4-nitrobenzoilu
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
806772000504022536391298
806772025004022536391304