Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 871,00 zł |
Informacje o tej pozycji
160,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChI key
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
<li><strong>Automated Synthesis of [11C]PiB:</strong> 4-Nitrobenzoyl chloride is utilized in the automated synthesis of [11C]PiB, a radiopharmaceutical for PET imaging of amyloid, highlighting its role in enhancing neuroimaging techniques (Singh et al., 2024).</li>
</ul>
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 97% |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 71-74 °C (lit.) | mp 10-12 °C (lit.) | mp 22 °C (lit.) | mp - |
| bp 202-205 °C/105 mmHg (lit.) | bp 82 °C/20 mmHg (lit.) | bp 262-263 °C (lit.) | bp 188-190 °C (lit.), 78-79 °C/16 mmHg (lit.) |
| form solid | form - | form liquid | form liquid |
| functional group nitro, acyl chloride | functional group fluoro, acyl chloride | functional group acyl chloride | functional group fluoro, acyl chloride |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzoyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?