Przejdź do
73059
Potassium thiocyanate solution
volumetric, 8 M KSCN
Synonim(y):
Potassium rhodanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.18
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3594799
Form:
liquid
Solubility:
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
quality
volumetric
concentration
8 M KSCN
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.342 g/mL at 20 °C, 1 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
SMILES string
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.051251.05124P2713
form
liquid
form
crystalline
form
crystalline
form
crystals
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
>1000 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
≤0.003% Insoluble matter, ≤0.025% Iodine consuming substances
impurities
-
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg
cation traces
Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0001%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfide (S2-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, sulfide (S2-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium thiocyanate solution
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katie V Farrant et al.
Journal of bacteriology, 203(2) (2020-10-28)
Pseudomonas aeruginosa is a significant nosocomial pathogen and is associated with lung infections in cystic fibrosis (CF). Once established, P. aeruginosa infections persist and are rarely eradicated despite host immune cells producing antimicrobial oxidants, including hypochlorous acid (HOCl) and hypothiocyanous
A Botti et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(29), 10014-10021 (2009-07-03)
The results of a neutron diffraction experiment performed on aqueous solutions of KSCN are analyzed and discussed in comparison with similar data for KCl and KOH solutions. The effect of the different ions on the structure of water and the
Fei Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 77(8), 4148-4151 (2012-03-27)
A concise approach to various benzisothiazol-3(2H)-one derivatives has been developed by copper-catalyzed the reaction of o-bromobenzamide derivatives with potassium thiocyanate (KSCN) in water. The reaction proceeds via a tandem reaction with S-C bond and S-N bond formation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73059-100ML-F04061838177247
73059-500ML-F04061838177254