Przejdź do
72910
4-Nitrobenzoic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
p-Nitrobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-526-2
Beilstein/REAXYS Number:
973593
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
237-240 °C (lit.), 239-242 °C
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrobenzoic acid can be used:
  • As a co-catalyst with thioxotetrahydropyrimidinone for the α-alkylation of ketones.
  • For the synthesis of mononuclear zinc carboxylate complexes by reacting with zinc sulfate heptahydrate and NaOH.
  • As an additive in the room temperature catalytic Wittig reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73815461091673854
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥95.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
237-240 °C (lit.), 239-242 °C
mp
142-147 °C
mp
237-240 °C (lit.)
mp
285-290 °C (dec.)
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
solid
functional group
nitro, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
nitro
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of zinc benzoate complexes through combined solid and solution phase reactions.
Karmakar A and Baruah JB
Polyhedron, 27(17), 3409-3416 (2008)
Enantioselective Organocatalytic ?-Alkylation of Ketones by SN1-Type Reaction of Alcohols.
Trifonidou M and Kokotos CG
European Journal of Organic Chemistry, 2012(8), 1563-1568 (2012)
Breaking the ring through a room temperature catalytic Wittig reaction.
O'Brien CJ, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(19), 5854-5858 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72910-50G04061832862828
72910-250G04061832862774
72910-1KG04061825592985