Przejdź do
461091
4-Nitrobenzoic acid
98%
Synonim(y):
p-Nitrobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-526-2
Beilstein/REAXYS Number:
973593
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
237-240 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrobenzoic acid (p-nitrobenzoic acid) is a carboxylic acid derivative. It participates in the biosynthesis of the antibiotic aureothin. Infrared Fourier transform spectroscopic studies suggest that the molecules of 4-nitrobenzoic acid gets adsorbed on the surfaces of fine silver powder as carboxylate.
Application
4-Nitrobenzoic acid may be used in the preparation of compounds (I and III) trans-M2(T(i)PB)2L2, where T(i)PB = 2,4,6-triisopropylbenzoate:
  • compound I (L = 4-nitrobenzoate and M = Mo)
  • compound III (L = 4-nitrobenzoate and M2 = MoW)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72910PHR23391466572
description
98%
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
237-240 °C (lit.)
mp
239-242 °C, 237-240 °C (lit.)
mp
237-240 °C (lit.)
mp
237-240 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
powder
form
-
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzoic acid
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?