Przejdź do
71383
Sodium chloride
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Natrii chloridum, Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
99.7% (dried substance)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
99.7% (dried substance)
form
solid
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S16791.064041.06444
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
358 g/L
solubility
358 g/L
assay
99.7% (dried substance)
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
600
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
pH
7
pH
7
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71383-1KG04061832844763
71383-5KG04061832844770
71383-25KG04061833440902