Przejdź do
S1679
Sodium chloride
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
99.0-100.5%
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur., meets analytical specifications of USP
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
99.0-100.5%
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
loss
≤0.5% loss on drying
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Na and K Intake from Lunches Served in a Japanese Company Cafeteria and the Estimated Improvement in the Dietary Na/K Ratio Using Low-Na/K Seasonings and Dairy to Prevent Hypertension.: This study investigates sodium and potassium intake from company cafeteria meals and explores the effectiveness of low-sodium and potassium-rich seasonings in improving dietary balance to reduce hypertension risk (Okuda et al., 2024).
Other Notes
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR132116138041.04163
form
solid
form
-
form
-
form
granular
assay
99.0-100.5%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
500
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
pH
7
pH
-
pH
6.7-7.3
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Sodium Chloride Specification Comparison
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S1679-25KG04061834407928
S1679-1KG04061838446909
S1679-5KG04061835549177
S1679-500G04061835549160
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?