Przejdź do
1.06444
Sodium chloride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Synonim(y):
Halite, NaCl
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
3 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
EC Index Number:
231-598-3
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium chloride is used in ophthalmic, dialysis, clinical nutrition and infusion solutions. Sodium chloride Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP is available.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.162241.370171613804
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
product line
EMPROVE® API
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
bulk density
1140 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..