Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
654,00 zł
form
powder
Quality Level
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
InChI key
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 230-235 °C (lit.) | mp 230-235 °C (lit.) | mp 248-254 °C, 251-253 °C (lit.) | mp - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70480-10G | 04061835294282 |
| 70480-50G | 04061835294299 |