Merck
291099
Sigma-Aldrich
α-Naphtholbenzein
indicator grade
Synonim(y):
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.43
Beilstein:
2628063
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
indicator grade
Poziom jakości
Postać
powder
kolor
faintly Faint Brown to Very Dark Brown to Very Dark Red and Black
pH
0.0, green
0.8, yellow
10.0, blue-green
8.2, yellow
mp
230-235 °C (lit.)
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥50000 at 207-213 nm in methanol at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
Klucz InChI
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α-Naphtholbenzein is a dye belonging to the Benzein family insoluble in water and soluble in alcohol. α-Naphtholbenzein is primarily used as an indicator for pH range 8.2-10.0 (mostly in acid-base titrations), causing a color change for the neutral solutions turning alkaline. Its applications include detection of bacterial growth in packed food, viable cells, enzymes, ammonia odors in patients with bacterial infection, and many more.
Zastosowanie
α-Naphtholbenzein has been used as an indicator during sequential injection analysis technique done for acid-base titrations.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2