Przejdź do
1.07213
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Pepton z kazeiny (trypton), Trypton z kazeiny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-428-4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepton z kazeiny (trypton), pancreatically digested, granulated, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
assay
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
medium granules
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg, pkg of 25 kg
pH
6.7-7.7 (5% in water)
solubility
800 g/L
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Pepton z kazeiny jest szeroko stosowany w mikrobiologii przemysłowej jako źródło składników odżywczych dla wzrostu mikroorganizmów w procesach fermentacji na dużą skalę. Pepton z kazeiny, znany również jako trypton lub peptyczny pepton kazeinowy, jest rozpuszczalnym w wodzie hydrolizatem białkowym otrzymywanym z trawienia trzustkowego kazeiny i stosowanym jako źródło składników odżywczych w pożywkach dla mikroorganizmów. Dostarcza szerokiej gamy składników odżywczych, w tym aminokwasów, witamin, minerałów i peptydów, które wspierają wzrost różnych mikroorganizmów. Jest szczególnie przydatny do hodowli drobnoustrojów wybrednych i heterotroficznych, które wymagają złożonych źródeł składników odżywczych.
Application
Pepton z kazeiny jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek do hodowli drobnoustrojów w celu wzrostu i identyfikacji bakterii, drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych, żywności i napojów.
Features and Benefits
Nasze granulowane nośniki są
  • Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
  • Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
  • Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
  • Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
  • Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Analysis Note
Wygląd: Lekko brązowo-żółty granulat.
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 12,0 - 14,0 %
Azot aminowy (jako N): 3,0 - 5,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,7 - 7,7
Ca (wapń): ≤ 0,1 %
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 15,0 %
Straty podczas suszenia (105 °C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test zaliczony
Other Notes
Zastępuje: 1072139027
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7016922090T7293
Tryptone Microbiologically tested.
Millipore
T7293
Tryptone
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
assay
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
medium granules
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton z kazeiny (trypton)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c